missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

AMG-47a, MedChemExpress

Artikelnummer. 16489977
Encompass_Preferred
Click to view available options
Menge:
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
50 Milligramm
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 16489977

Marke: Medchem Express HY18303

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

MedChemExpress AMG-47a is a potent and orally active lymphocyte-specific protein tyrosine kinase (Lck) inhibitor, with an IC50 of 0.2 nM. AMG-47a also inhibits VEGF2, p38α, Jak3 and MLR and IL-2 with IC50s of 1 nM, 3 nM, 72 nM, 30 nM and 21 nM, respectively. AMG-47a has anti-inflammatory activity.

AMG-47a is a potent and orally active lymphocyte-specific protein tyrosine kinase (Lck) inhibitor, with an IC50 of 0.2 nM. AMG-47a also inhibits VEGF2, p38α, Jak3 and MLR and IL-2 with IC50s of 1 nM, 3 nM, 72 nM, 30 nM and 21 nM, respectively. AMG-47a has anti-inflammatory activity.

Spezifikation

Chemischer Name oder Material AMG-47a
Physikalische Form Solid
CAS 882663-88-9
Farbe Light Yellow
Menge 5 mg
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C29H28F3N5O2
Zur Verwendung mit (Anwendung) COVID-19-immunoregulation
Löslichkeitsinformationen DMSO : ≥ 34 mg/mL (63.48 mM)
SMILES O=C(NC1=CC=CC(C(F)(F)F)=C1)C2=CC=C(C)C(C3=CC4=CN=C(NCCN5CCOCC5)N=C4C=C3)=C2
Molekulargewicht (g/mol) 535.56
Formelmasse 535.56
Reinheit (%) 98.72%
Güte Research
Mehr anzeigen Weniger anzeigen

Research purposes only

Berichtigung von Produktinhalten

Das Fisher Scientific Encompass-Programm bietet Artikel an, die nicht Teil unseres Vertriebsportfolios sind. Diese Produkte verfügen in der Regel nicht über Bilder oder detaillierte Beschreibungen. Wir sind jedoch bestrebt, Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Bitte verwenden Sie das untenstehende Formular, um uns Feedback zum Inhalt dieses Produkts zu geben.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt