Learn More
Merck Amicon™ Ultra-0,5 Zentrifugalfiltereinheiten
Für eine hohe Probenrückgewinnung und schnelle Probenverarbeitung. EMD Amicon™ Ultra-Zentrifugalfiltereinheiten verfügen über regenerierte Zellulosemembranen, die ideal für die Aufreinigung von Proteinen und Nukleinsäuren sowie für die Konzentration und Entsalzung sind.
91.38 € - 2920.00 €
Spezifikation
Einwegprodukt | Ja |
---|---|
Material (Membran) | Ultracel-PL regenerierte Cellulose für hohe Wiedergewinnung |
Sterilität | Unsteril |
Filtrationsbereich | 1 cm2 |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Proteinaufreinigung, Proteinkonzentration und -entsalzung |
Produktcode | Marke | MWCO | Volumen (metrisch) | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | MWCO | Volumen (metrisch) | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
10795785
|
Merck
UFC500308 |
3.000 Tage | 0.5 mL | 8Pack |
114.00 €
8 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||
10212584
|
Merck
UFC500324 |
3.000 Tage | 38 ml | 24Pack |
270.00 €
24 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||
10704645
|
Merck
UFC500396 |
3.000 Tage | 38 ml | 96Pack |
880.00 €
96 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||
10130884
|
Merck
UFC5003BK |
3.000 Tage | 38 ml | 500Pack |
2755.00 €
500 Stück |
Verfügbar ab: 05-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
10028713
|
Merck
UFC501008 |
10.000 Tage | 0,5 mL | 8Pack |
92.60 €
8 Stück |
Verfügbar ab: 28-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
10088753
|
Merck
UFC501024 |
10.000 Tage | 0,5 mL | 24Pack |
275.00 €
24 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||
10282244
|
Merck
UFC501096 |
10.000 Tage | 38 ml | 96 Packung |
877.20 €
96 Stück |
Verfügbar ab: 06-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
10150644
|
Merck
UFC5010BK |
10.000 Tage | 0,5 mL | 500Pack |
2920.00 €
500 Stück |
N/A | |||
Derzeit nicht verfügbar: Wir haben keine Informationen, wann dieses Produkt verfügbar sein wird
Alternative Produkte anzeigen
|
10505274
|
Merck
UFC503008 |
30.000 Tage | 0,5 mL | 8Pack |
92.80 €
8 Stück |
Verfügbar ab: 31-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||
10012584
|
Merck
UFC503024 |
30.000 Tage | 0,5 mL | 24Pack |
286.00 €
24 Stück |
Verfügbar ab: 29-05-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||
10256744
|
Merck
UFC503096 |
30.000 Tage | 0,5 mL | 96Pack |
901.00 €
96 Stück |
Verfügbar ab: 11-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
10328054
|
Merck
UFC5030BK |
30.000 Tage | 0,5 mL | 500Pack |
2910.00 €
500 Stück |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||
Derzeit nicht verfügbar: Wir haben keine Informationen, wann dieses Produkt verfügbar sein wird
Alternative Produkte anzeigen
|
10378434
|
Merck
UFC505008 |
50.000 Tage | 0,5 mL | 8Pack |
93.85 €
8 Stück |
N/A | ||
Derzeit nicht verfügbar: Wir haben keine Informationen, wann dieses Produkt verfügbar sein wird
Alternative Produkte anzeigen
|
10194304
|
Merck
UFC505024 |
50.000 Tage | 0,5 mL | 24Pack |
276.00 €
24 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
||
10695445
|
Merck
UFC505096 |
50.000 Tage | 0,5 mL | 96Pack |
855.00 €
96 Stück |
Verfügbar ab: 05-06-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||
10257324
|
Merck
UFC5050BK |
50.000 Tage | 0,5 mL | 500Pack |
2920.00 €
500 Stück |
Verfügbar ab: 04-06-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||
10527164
|
Merck
UFC510008 |
100.000 Tage | 0,5 mL | 8Pack |
91.38 €
8 Stück |
Verfügbar ab: 29-05-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||
10114694
|
Merck
UFC510024 |
100.000 Tage | 0,5 mL | 24Pack |
280.00 €
24 Stück |
Verfügbar ab: 13-06-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||
10388244
|
Merck
UFC510096 |
100.000 Tage | 0,5 mL | 96Pack |
865.00 €
96 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||
10398244
|
Merck
UFC5100BK |
100.000 Tage | 0,5 mL | 500Pack |
2910.00 €
500 Stück |
Verfügbar ab: 25-06-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||
Beschreibung
Für eine hohe Probenrückgewinnung und schnelle Probenverarbeitung.EMD Amicon™ Ultra-Zentrifugalfiltereinheiten verfügen über regenerierte Zellulosemembranen, die ideal für die Aufreinigung von Proteinen und Nukleinsäuren sowie für die Konzentration und Entsalzung sind.
- Ultracel™-PL regenerierte Zellulosemembranen mit hoher Rückgewinnung mit MWCOs von 3, 10, 30, 50 oder 100 kDa
- Die vertikale Membran reduziert die Polarisation für ultraschnelle Zentrifugationszeiten (nur 10 bis 15 min).
- Die hitzeversiegelte Membran lässt keine Downstream-Extraktion zu
- Universale Rotorkompatibilität
- Hohe Retentatrückgewinnung von >90 %
- Hohe Konzentrationsfaktoren von 80- bis 100-fach (minimales endgültiges Konzentratvolumen: 200 μl)
- Einfache Probenüberwachung durch lichtdurchlässiges Gehäuse und Volumengraduierungen
- Der direkte Zugriff auf Pipettierproben macht den Verarbeitungsschritt zur Rückgewinnung von Konzentrat überflüssig
- Konzentration biologischer Proben mit Antigenen, Antikörpern, Enzymen, Nukleinsäuren oder Mikroorganismen
- Aufreinigung makromolekularer Komponenten, die in Gewebekulturextrakten oder Zelllysaten gefunden werden
- Konzentration verdünnter oder vorgereinigter Proteine aus Säulenelutionsmitteln
- Entsalzung und Pufferaustausch
Spezifikation
Ja | |
Unsteril | |
Proteinaufreinigung, Proteinkonzentration und -entsalzung | |
Zwei Mikrozentrifugenröhrchen | |
Zentrifugenfilter | |
0.196 in. | |
10,8 mm |
Ultracel-PL regenerierte Cellulose für hohe Wiedergewinnung | |
1 cm2 | |
Regenerierte Cellulose (RC) | |
14.000 x g für Konzentrierungsdurchlauf, 1000 x g für Umkehrdurchlauf | |
0.5 mL | |
4,99 cm |