missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Amifampridine, MedChemExpress

Artikelnummer. 16446606
Encompass_Preferred
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
16446606 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 16446606 Lieferant Medchem Express Lieferanten-Nr. HY14946
 Eingeschränkter Artikel

Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.

Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.

missing translation for 'validMainframeMsg'

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

MedChemExpress Amifampridine (3,4-Diaminopyridine) is an orally active potassium channel blocker (PCB), can block presynaptic potassium channels. Amifampridine can be used in Lambert-Eaton myasthenic syndrome (LEMS) research.

Amifampridine (3,4-Diaminopyridine) is an orally active potassium channel blocker (PCB), can block presynaptic potassium channels. Amifampridine can be used in Lambert-Eaton myasthenic syndrome (LEMS) research.

Spezifikation

Chemischer Name oder Material Amifampridine
CAS 54-96-6
Farbe Gray
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C5H7N3
Menge 100 mg
Synonym 3,4-Diaminopyridine
Löslichkeitsinformationen DMSO : ≥ 38 mg/mL (348.21 mM)
SMILES NC1=C(N)C=CN=C1
Molekulargewicht (g/mol) 109.13
Formelmasse 109.13
Reinheit (%) 99.01%
Güte Research
Physikalische Form Powder
Mehr anzeigen Weniger anzeigen

Research purposes only

Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.