Learn More
MedChemExpress Amine-PEG3-Biotin
Artikelnummer. 16460747
Encompass_Preferred
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
100 mg
Packungsgröße:
25 Milligramm
5 Milligramm
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
16460747 50 mg -
16457157 5 mg 5 Milligramm
16425326 100 mg -
16414438 10 mg -
16413086 25 mg 25 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 16460747 Lieferant MedChemExpress Lieferanten-Nr. HY111377
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 02-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
MedChemExpress Amine-PEG3-Biotin is a signal amplification label containing a biotin group and a terminal primary amine group.
Spezifikation
Menge 50 mg
Molekulargewicht 418.55 g/mol
Löslichkeit DMSO : 250 mg/mL (597.30 mM; Need ultrasonic) ∣ H2O : 100 mg/mL (238.92 mM; Need ultrasonic)
Inhalt und Lagerung 4°C, protect from light ∣ In solvent : -80°C, 6 months ∣ -20°C, 1 month (protect from light)
Versandbedingung Room temperature
CAS 359860-27-8