Learn More
MP Biomedicals Amino Acid Diet, Synthetic, Pellet
Diet rich in Amino Acids. Can be added into agar gel to increase palatability.
Marke: MP Biomedicals 0296036210
Weitere Details : Netto-Gewicht : 10.00000kg
Beschreibung
- Ernährung mit hohem Aminosäuregehalt
- Kann Agar-Gel hinzugefügt werden, um die Darreichung zu erleichtern.
- Kann für die Forschung verwendet werden
Spezifikation
Tierfutter | |
Ja | |
10 kg | |
Gekühlt | |
0,3048 m |
Autoklavierbar | |
Pellet, pelletieren | |
Unsteril | |
15,2 m (1 ft.) |
Unless specified otherwise, MP Biomedical's products are for research or further manufacturing use only, not for direct human use.