Learn More
Aminoacetaldehyddiethylacetal, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
5 mL
50 mL
250 mL
Verpackung:
Glasflasche
645-36-3
C6H15NO2
133.19
MFCD00008136
HJKLEAOXCZIMPI-UHFFFAOYSA-N
2,2-diethoxyethylamine, aminoacetaldehyde diethyl acetal, ethanamine, 2,2-diethoxy, 2,2-diethoxyethan-1-amine, 2-aminoacetaldehyde diethyl acetal, glycinaldehyde diethyl acetal, aminoacetal, diethoxyethylamine, acetaldehyde, amino-, diethyl acetal, aminoacetaldehydediethylacetal
69524
2,2-diethoxyethan-1-amine
CCOC(CN)OCC
645-36-3
C6H15NO2
133.19
MFCD00008136
HJKLEAOXCZIMPI-UHFFFAOYSA-N
2,2-diethoxyethylamine, aminoacetaldehyde diethyl acetal, ethanamine, 2,2-diethoxy, 2,2-diethoxyethan-1-amine, 2-aminoacetaldehyde diethyl acetal, glycinaldehyde diethyl acetal, aminoacetal, diethoxyethylamine, acetaldehyde, amino-, diethyl acetal, aminoacetaldehydediethylacetal
69524
2,2-diethoxyethan-1-amine
CCOC(CN)OCC
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Chemischer Name oder Material Aminoacetaldehyde diethyl acetal
Dichte 0.9160g/mL
Siedepunkt 162.0°C to 163.0°C
Flammpunkt 45°C
Prozentgehaltsbereich 99%
Verpackung Glasflasche
Strukturformel H2NCH2CH(OC2H5)2
Brechungsindex 1.4160 to 1.4180
Menge 5 mL
Beilstein 04,308
Relative Dichte 0.916
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in ethanol,ether and chloroform
Formelmasse 133.19
Reinheit (%) 99%
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Aminoacetaldehyde diethyl acetal
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 3
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
Gefahrenhinweis
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
  • H226-Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.