Learn More
Aminoacetaldehyd-Dimethylacetal, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
25.07 EUR gültig bis 2023-09-23
Benutzen Sie den Promotions-Code "21498" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
500 g
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21498
22483-09-6
C4H11NO2
105.137
MFCD00008135
QKWWDTYDYOFRJL-UHFFFAOYSA-N
aminoacetaldehyde dimethyl acetal, 2,2-dimethoxyethylamine, ethanamine, 2,2-dimethoxy, 2,2-dimethoxyethan-1-amine, dimethylaminoacetal, amino acetaldehyde dimethyl acetal, 1-amino-2,2-dimethoxyethane, 2-aminoacetaldehyde dimethyl acetal, acetaldehyde, amino-, dimethyl acetal, acmc-209fwr
89728
2,2-Dimethoxyethanamin
COC(CN)OC
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21498
22483-09-6
C4H11NO2
105.137
MFCD00008135
QKWWDTYDYOFRJL-UHFFFAOYSA-N
aminoacetaldehyde dimethyl acetal, 2,2-dimethoxyethylamine, ethanamine, 2,2-dimethoxy, 2,2-dimethoxyethan-1-amine, dimethylaminoacetal, amino acetaldehyde dimethyl acetal, 1-amino-2,2-dimethoxyethane, 2-aminoacetaldehyde dimethyl acetal, acetaldehyde, amino-, dimethyl acetal, acmc-209fwr
89728
2,2-Dimethoxyethanamin
COC(CN)OC
Amino acetaldehyde dimethyl was used in preparation of chitosan- dendrimer hybrids having various functional groups such as carboxyl, ester and poly(ethylene glycol). It was used in an synthesis of a bicyclic proline analog from L-ascorbic acid and in 3-component reaction catalyzed by MgClO4 leading to α-aminophosphonates.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Aminoacetaldehyd-Dimethyl wurde zur Herstellung von Chitosan-Dendrimer-Hybriden mit verschiedenen funktionellen Gruppen wie Carboxyl, Ester und Poly(Ethylenglycol) verwendet. Wurde in einer Synthese von einem bicyclischen Prolin analog aus L-Ascorbinsäure und in 3-Komponentenreaktion mit MgClO4 katalysiert, wodurch α-Aminophosphonate entstanden.
Löslichkeit
In Wasser mischbar Löslich in Chloroform, Methanol.
Hinweise
Kühl und trocken in einem gut versiegelten Behälter lagern. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln.
Chemischer Name oder Material Aminoacetaldehyde dimethyl acetal
Dichte 0.973
Siedepunkt 135°C to 138°C
Flammpunkt 41°C (106°F)
Brechungsindex 1.417
Menge 25 g
UN-Nummer UN2733
Beilstein 741868
Löslichkeitsinformationen Miscible in water. Soluble in chloroform,methanol.
Formelmasse 105.14
Reinheit (%) 99%