Learn More
Aminoacyl tRNA synthetase-IN-1, MedChemExpress
Artikelnummer. 16461119
Encompass_Preferred
Click to view available options
Menge:
1 mg
5 mg
10 mg
Packungsgröße:
1 Milligramm
10 Milligramm
5 Milligramm
Artikelnummer. 16461119
Marke: Medchem Express HY108939
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
MedChemExpress Aminoacyl tRNA synthetase-IN-1 is a bacterial aminoacyl tRNA synthetase (aaRS) inhibitor.
Aminoacyl tRNA synthetase-IN-1 is a bacterial aminoacyl tRNA synthetase (aaRS) inhibitor.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Aminoacyl tRNA synthetase-IN-1
CAS 219931-45-0
Farbe White
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C16H25N7O7S
Menge 1 mg
Löslichkeitsinformationen DMSO : 65 mg/mL (141.46 mM; Need ultrasonic)
SMILES O[C@@H]1[C@@H](COS(=O)(NC([C@H]([C@@H](C)CC)N)=O)=O)O[C@@H](N2C(N=CN=C3N)=C3N=C2)[C@@H]1O
Molekulargewicht (g/mol) 459.48
Formelmasse 459.48
Reinheit (%) 99.63%
Güte Research
Physikalische Form Solid
Zur Verwendung mit (Anwendung) COVID-19-immunoregulation
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Research purposes only
Berichtigung von Produktinhalten
Das Fisher Scientific Encompass-Programm bietet Artikel an, die nicht Teil unseres Vertriebsportfolios sind. Diese Produkte verfügen in der Regel nicht über Bilder oder detaillierte Beschreibungen. Wir sind jedoch bestrebt, Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Bitte verwenden Sie das untenstehende Formular, um uns Feedback zum Inhalt dieses Produkts zu geben.