missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Aminoacyl tRNA synthetase-IN-1, MedChemExpress

Artikelnummer. 16456967
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Menge:
1 mg
5 mg
10 mg
Packungsgröße:
1 Milligramm
10 Milligramm
5 Milligramm
Artikelnummer. Menge unitSize
16456967 5 mg 5 Milligramm
16461119 1 mg 1 Milligramm
16434248 10 mg 10 Milligramm
3 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 16456967

Marke: Medchem Express HY108939

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

MedChemExpress Aminoacyl tRNA synthetase-IN-1 is a bacterial aminoacyl tRNA synthetase (aaRS) inhibitor.

Aminoacyl tRNA synthetase-IN-1 is a bacterial aminoacyl tRNA synthetase (aaRS) inhibitor.

Spezifikation

Chemischer Name oder Material Aminoacyl tRNA synthetase-IN-1
CAS 219931-45-0
Farbe White
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C16H25N7O7S
Menge 5 mg
Löslichkeitsinformationen DMSO : 65 mg/mL (141.46 mM; Need ultrasonic)
SMILES O[C@@H]1[C@@H](COS(=O)(NC([C@H]([C@@H](C)CC)N)=O)=O)O[C@@H](N2C(N=CN=C3N)=C3N=C2)[C@@H]1O
Molekulargewicht (g/mol) 459.48
Formelmasse 459.48
Reinheit (%) 99.63%
Güte Research
Physikalische Form Solid
Zur Verwendung mit (Anwendung) COVID-19-immunoregulation
Mehr anzeigen Weniger anzeigen

Research purposes only

Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.