Learn More
Aminodiphenylmethan, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10551721 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
25 g
100 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
100 Gramm
25 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10551721 25 g Glasflasche 25 Gramm
10676481 1 g Glasflasche 1 Gramm
10187893 100 g Glasflasche 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10551721 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 304320250
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
CAS: 91-00-9 | C13H13N | 183.25 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 91-00-9
Summenformel C13H13N
Molekulargewicht (g/mol) 183.25
MDL-Nummer MFCD00008059
InChI-Schlüssel MGHPNCMVUAKAIE-UHFFFAOYSA-N
Synonym aminodiphenylmethane, benzhydrylamine, 1,1-diphenylmethylamine, diphenylmethyl amine, 1,1-diphenylmethanamine, alpha-aminodiphenylmethane, methanamine, 1,1-diphenyl, alpha-phenylbenzylamine, benzhydrylamin, benzhydryl amine
PubChem CID 7036
IUPAC-Name diphenylmethanamin
SMILES C1=CC=C(C=C1)C(C2=CC=CC=C2)N
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Aminodiphenylmethane
Schmelzpunkt 12.0°C
Farbe Farblos bis hellgelb
Dichte 1.0600g/mL
Siedepunkt 295.0°C
Flammpunkt >110°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 96% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel (C6H5)2CHNH2
Brechungsindex 1.5950 to 1.5970
Menge 25 g
Beilstein 12, 1323
Merck Index 15, 1078
Relative Dichte 1.06
Formelmasse 183.25
Reinheit (%) 97%
Physikalische Form Flüssigkeit