missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Aminoguanidin-Hydrogencarbonat, 98+%, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
2500 g
Beschreibung
Aminoguanidine bicarbonate is an inhibitor of NOS (nitric oxide synthase). Aminoguanidine bicarbonate is used to study the effect of addition of polyamines to rat embryo cell cultures infected with adenovirus type 5.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Aminoguanidinbicarbonat ist ein Inhibitor von NOS (Stickstoffmonoxid-Synthase). Aminoguanidinbicarbonat wird verwendet, um die Wirkung der Zugabe von Polyaminen zu mit Adenovirus Typ 5 infizierten Embryonalzellkulturen von Ratten zu untersuchen.
Löslichkeit
Löslich in Wasser (3.3 mg/ml bei 30 °C) und Wasser (2.7 mg/ml bei 20 °C).
Hinweise
Von starken Oxidationsmitteln fernhalten. Behälter dicht verschlossen lassen. Kühl und trocken in einem gut versiegelten Behälter lagern.
Aminoguanidinbicarbonat ist ein Inhibitor von NOS (Stickstoffmonoxid-Synthase). Aminoguanidinbicarbonat wird verwendet, um die Wirkung der Zugabe von Polyaminen zu mit Adenovirus Typ 5 infizierten Embryonalzellkulturen von Ratten zu untersuchen.
Löslichkeit
Löslich in Wasser (3.3 mg/ml bei 30 °C) und Wasser (2.7 mg/ml bei 20 °C).
Hinweise
Von starken Oxidationsmitteln fernhalten. Behälter dicht verschlossen lassen. Kühl und trocken in einem gut versiegelten Behälter lagern.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Aminoguanidine hydrogen carbonate |
Schmelzpunkt | ∼170°C (decomposition) |
Menge | 100 g |
UN-Nummer | UN3077 |
Beilstein | 3569869 |
Formelmasse | 136.11 |
Reinheit (%) | ≥98% |
RUO – Research Use Only
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'