Learn More
Aminohippurate sodium, MedChemExpress
Artikelnummer. 16408026
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Menge:
100 mg
Artikelnummer. Menge
16408026 100 mg
1 options
Artikelnummer. 16408026
Marke: Medchem Express HYA0080
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
MedChemExpress Aminohippurate sodium is a diagnostic agent useful in medical tests involving the kidney used in the measurement of renal plasma flow.
Aminohippurate sodium is a diagnostic agent useful in medical tests involving the kidney used in the measurement of renal plasma flow.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Aminohippurate sodium
Physikalische Form Solid
CAS 94-16-6
Farbe White to Light Yellow
Menge 100 mg
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C9H9N2NaO3
Synonym Sodium p-aminohippurate p-Aminohippuric acid sodium salt
Löslichkeitsinformationen H2O : 100 mg/mL (462.60 mM; Need ultrasonic) ∣DMSO : ≥ 46 mg/mL (212.80 mM)
SMILES O=C(O[Na])CNC(C1=CC=C(N)C=C1)=O
Molekulargewicht (g/mol) 216.17
Formelmasse 216.17
Reinheit (%) 99.96%
Güte Research