Learn More
Aminophylline, MedChemExpress
Beschreibung
Aminophylline is a competitive and non-selective phosphodiesterase (PDE) inhibitor. Aminophylline is a competitive adenosine receptor antagonist. Aminophylline has apulmonary vasodilator action as well as a bronchodilator action and has the potential for asthma research.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Aminophylline |
| Physikalische Form | Solid |
| CAS | 317-34-0 |
| Farbe | Off-White |
| Menge | 100 mg |
| Hinweise zur Reinheitsqualität | Research |
| Summenformel | C16H24N10O4 |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | COVID-19-immunoregulation |
| Löslichkeitsinformationen | DMSO : 14.29 mg/mL (33.99 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : 6.25 mg/mL (14.87 mM; Need ultrasonic) |
| SMILES | O=C(N1C)N(C)C2=C(N=CN2)C1=O.O=C(N3C)N(C)C4=C(N=CN4)C3=O.NCCN |
| Mehr anzeigen |