Learn More
Aminothiazole, MedChemExpress
Beskrivelse
Aminothiazole (2-Aminothiazole), a typical heterocyclic amine, is a precursor for the synthesis of biologically active molecules including sulfur agents, biocides, fungicides, antibiotics, dyes and chemical reaction accelerators.
Tekniske data
Tekniske data
| Chemischer Name oder Material | Aminothiazole |
| Physikalische Form | Solid |
| CAS | 96-50-4 |
| Farbe | Earth Yellow |
| Menge | 5 g |
| Hinweise zur Reinheitsqualität | Research |
| Summenformel | C3H4N2S |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | COVID-19-anti-virus |
| Synonym | 2-Aminothiazole 2-Thiazolylamine |
| Löslichkeitsinformationen | DMSO : ≥ 50 mg/mL (499.30 mM) |
| Vis mere |
Research purposes only
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?