Learn More
Amitriptylin N-Oxid, TRC
Artikelnummer. 30004155
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 mg
100 mg
500 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
100 Milligramm
500 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30004155 100 mg 100 Milligramm
30009741 10 mg 10 Milligramm
30003947 500 mg 500 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30004155 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCA633355100MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 25-08-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 4317-14-0
Summenformel C20 H23 N O
Molekulargewicht (g/mol) 293.4
Synonym 3-(10,11-Dihydro-5H-dibenzo[a,d]cyclohepten-5-ylidene)-N,N-dimethyl-1-propanamine N-Oxide, 10,11-Dihydro-N,N-dimethyl-5H-Dibenzo[a,d]cycloheptene-δ5,γ-propylamine N-Oxide, Amitriptyline Oxide, Amitriptylinoxide, Equilibrin
IUPAC-Name 3-(5,6-Dihydrodibenzo[2,1-b:1',2'-e][7]Annulen-11-yliden)-N,N-Dimethylpropan-1-Aminoxid
SMILES C[N+](C)([O-])CCC=C1c2ccccc2CCc3ccccc13
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Amitriptyline N-Oxide
Menge 100 mg
InChI-Formel InChI=1S/C20H23NO/c1-21(2,22)15-7-12-20-18-10-5-3-8-16(18)13-14-17-9-4-6-11-19(17)20/h3-6,8-12H,7,13-15H2,1-2H3
Formelmasse 293.178