Learn More
Ammoniaklösung, 25 %, zertifiziertes AR für die Analyse, d=0.91, Fisher Chemical
20.65 EUR gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "22914" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Benutzen Sie den Promotions-Code "22914" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Click to view available options
Menge:
1 L
2.5 L
Beschreibung
H5NO, CAS-Nummer-1336-21-6, 2,5 l, 38 °C, farblos, –57 °C, 66650, kunststoffbeschichtete Glasflasche, 12, Flüssigkeit, 0,59, 500 hPa bei 20 °C
Spezifikation
pH | 12 |
Farbe | Farblos |
Siedepunkt | 38°C |
Schmelzpunkt | -57°C |
Menge | 1 L |
Verpackung | Kunststoffbeschichtete Glasflasche |
Dampfdichte | 0.59 |
Dampfdruck | 500 hPa at 20°C |
Physikalische Form | Flüssig |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- Ammonium hydroxide, 25-30% solution in water
- Gefahr
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
- AKUT GEWÄSSERGEFÄHRDEND Akut 1
- H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
- H335-Kann die Atemwege reizen.
- H400-Sehr giftig für Wasserorganismen.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
- P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
- P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
- MIXTURE LIST-Enthält: Ammonium hydroxide,Ammonia