Learn More
Ammonium glycyrrhizinate, MedChemExpress
Artikelnummer. 16471969
Encompass_Preferred
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
16471969 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 16471969 Lieferant Medchem Express Lieferanten-Nr. HY76225
 Eingeschränkter Artikel
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
missing translation for 'validMainframeMsg'
MedChemExpress Ammonium glycyrrhizinate (Monoammonium glycyrrhizinate) has various pharmacological actions such as anti-inflammatory, antiallergic, antigastriculcer, and antihepatitis activities.
Ammonium glycyrrhizinate (Monoammonium glycyrrhizinate) has various pharmacological actions such as anti-inflammatory, antiallergic, antigastriculcer, and antihepatitis activities.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Ammonium glycyrrhizinate
Physikalische Form Solid
CAS 53956-04-0
Farbe White
Menge 1 g
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C42H65NO16
Zur Verwendung mit (Anwendung) COVID-19-immunoregulation
Synonym Monoammonium glycyrrhizinateGlycyrrhizic acid ammonium saltAmmonium glycyrrhizate
Löslichkeitsinformationen DMSO : 100 mg/mL (119.05 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C1[C@]([C@](CC2)(C)[C@@]3(C)C([C@]([C@@]4(C)CC3)([H])C[C@@](CC4)(C)C(O)=O)=C1)([H])[C@](CC5)(C)[C@]2([H])C([C@H]5O[C@@H](O[C@H](C(O)=O)[C@H]6O)[C@H](O[C@@H]([C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]7O)O[C@@H]7C(O)=O)[C@H]6O)(C)C.N
Molekulargewicht (g/mol) 839.96
Formelmasse 839.96
Reinheit (%) 95.0%
Güte Research