Learn More
Ammoniumhexafluortitanat(IV), 99.99 %, (Metallspurenanalyse), Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
250 g
Verpackung:
Glasflasche
Beschreibung
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Für die Ultra-Spurenanalyse
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Ammonium hexafluorotitanate(IV) |
Farbe | Weiß |
Physikalische Form | Kristallines Pulver, Kristalle und/oder Stückchen |
Menge | 10 g |
Prozentgehaltsbereich | 99.99% |
Strukturformel | (NH4)2TiF6 |
Löslichkeitsinformationen | Solubility in water: insoluble |
Formelmasse | 197.97 |
Reinheit (%) | 99.99% |
Güte | Spurenmetallbasis |
Mehr anzeigen |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- Ammonium hexafluorotitanate(IV)
- Achtung
- Akute Toxizität Kategorie 4
- H312-Gesundheitsschädlich bei Hautkontakt.
- H332-Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
- H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
- P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
- P312-Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.