Learn More
Ammoniumhydrogensulfat, 99 %, zur Analyse, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
250 g
1 kg
Verpackung:
Glasflasche
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Siedepunkt | 350.0°C |
Chemischer Name oder Material | Ammonium hydrogen sulfate |
Schmelzpunkt | 147.0°C |
Farbe | Weiß |
Physikalische Form | Kristallpulver |
Menge | 1 kg |
Prozentgehaltsbereich | 99% |
Strukturformel | NH4HSO4 |
Merck Index | 15, 497 |
Löslichkeitsinformationen | Solubility in water: 1000g/L (20°C). Other solubilities: practically insoluble in alcohol, acetone and, pyridine |