Learn More
Ammoniumsulfamat, ACS-Reagenz, +98 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
5 g
100 g
500 g
2.5 kg
Verpackung:
Glasflasche
Kunststoffflasche
Beschreibung
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Ammonium sulfamate |
Schmelzpunkt | 132.0°C to 134.0°C |
Namenshinweis | 98+% |
Farbe | Weiß |
Physikalische Form | Kristallpulver |
Menge | 5 g |
Strukturformel | H2NSO3NH4 |
Merck Index | 15, 551 |
Formelmasse | 114.12 |
Reinheit (%) | ≥98.0% |
Mehr anzeigen |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- Ammonium sulfamate
- Achtung
- Akute Toxizität Kategorie 4
- H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P264-Nach Gebrauch Gesicht, Hände und exponierte Haut gründlich waschen.
- P270-Bei Gebrauch nicht essen, trinken oder rauchen.
- P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /