Learn More
Ammoniumsulfat, Fisher BioReagents
35.50 EUR gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "23286" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Benutzen Sie den Promotions-Code "23286" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Click to view available options
Menge:
1 kg
2.5 kg
Verpackung:
Poly-Flasche
Beschreibung
Dieses Ammoniumsulfat mit Enzym-Gütegrad eignet sich für die Aufreinigung von Proteinen.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Ammonium Sulfate |
Schmelzpunkt | 280°C |
Farbe | Farblos |
pH | 5 to 6 |
Physikalische Form | Fest |
Menge | 1 kg |
Strukturformel | (NH4)2SO4 |
Merck Index | 15, 552 |
Formelmasse | 132.14 |
Reinheit (%) | ≥99.5% |