missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Ammoniumthiocyanat, Honeywell Fluka™
Click to view available options
Menge:
100 g
250 g
500 g
1 kg
6 x 500 g
40 kg
6 x 1 kg
Beschreibung
- Seit über 65 Jahren führend in der Branche
- Honeywell liefert jetzt weltweit hochqualitative anorganische Reagenzien von Fluka™ – mit gleichbleibender, reiner und präziser Genauigkeit
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Ammoniumthiocyanat |
Namenshinweis | Reag. Ph. Eur. reag. ISO |
Menge | 6 x 500 g |
Strukturformel | NH4SCN |
Formelmasse | 76.12 |
Reinheit (%) | ≥99% (AT) |
Güte | ACS/puriss. P. A |
Glührückstand | ≤0.02 % (als SO4) |
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'