Learn More
Amorolfin-Hydrochlorid, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15545996 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
15545996 250 mg 250 Milligramm
15525996 1 g 1 Gramm
15535996 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15545996 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 458752500
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
CAS: 78613-38-4 | C21H35NO·HCl | 353.97 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 78613-38-4
Summenformel C21H35NO·HCl
Molekulargewicht (g/mol) 353.97
InChI-Schlüssel XZKWIPVTHGWDCF-KUZYQSSXSA-N
Synonym amorolfine hydrochloride, amorolfine hcl, loceryl, curanail, locetar, odenil, amorolfin, pekiron, amorolfine hydrochloride jan
PubChem CID 54259
ChEBI CHEBI:59649
IUPAC-Name (2R,6S)-2,6-dimethyl-4-[2-methyl-3-[4-(2-methylbutan-2-yl)phenyl]propyl]morpholin;hydrochlorid
SMILES CCC(C)(C)C1=CC=C(C=C1)CC(C)CN2CC(OC(C2)C)C.Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Amorolfine hydrochloride
Schmelzpunkt 221.0°C to 223.0°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 98.5% min. (HPLC)
Menge 250 mg
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: 9g/L. Other solubilities: 28 mg/mL dmso, 71 mg/mL ethanol
Formelmasse 353.97
Reinheit (%) 98%
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Amorolfine hydrochloride
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H411-Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P362-Kontaminierte Kleidung ausziehen.