Learn More
Amoxicillin, MedChemExpress
Beschreibung
Amoxicillin (Amoxycillin) is an antibiotic with good oral absorption and broad spectrum antimicrobial activity. Amoxicillin inhibits the biosynthesis of polypeptides in the cell wall, thereby inhibiting cell growth.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Amoxicillin |
| Physikalische Form | Powder |
| CAS | 26787-78-0 |
| Farbe | White |
| Menge | 10 g |
| Hinweise zur Reinheitsqualität | Research |
| Summenformel | C16H19N3O5S |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | COVID-19-immunoregulation |
| Synonym | Amoxycillin |
| Löslichkeitsinformationen | DMSO : 83.33 mg/mL (228.05 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : 2 mg/mL (5.47 mM; Need ultrasonic) |
| Mehr anzeigen |