Learn More
Amoxicillin trihydrate, MedChemExpress
Artikelnummer. 16468498
Encompass_Preferred
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
10 g
Packungsgröße:
10 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
16468498 10 g 10 Gramm
16462189 1 g -
16450948 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 16468498 Lieferant Medchem Express Lieferanten-Nr. HYB0467B
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 25-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
MedChemExpress Amoxicillin (Amoxycillin) trihydrateis an antibiotic with good oral absorption and broad spectrum antimicrobial activity. Amoxicillin trihydrateis inhibits the biosynthesis of polypeptides in the cell wall, thereby inhibiting cell growth.
Amoxicillin (Amoxycillin) trihydrateis an antibiotic with good oral absorption and broad spectrum antimicrobial activity. Amoxicillin trihydrateis inhibits the biosynthesis of polypeptides in the cell wall, thereby inhibiting cell growth.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Amoxicillin trihydrate
Physikalische Form Solid
CAS 61336-70-7
Farbe White
Menge 10 g
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C16H25N3O8S
Zur Verwendung mit (Anwendung) COVID-19-immunoregulation
Synonym Amoxycillin trihydrate
Löslichkeitsinformationen DMSO : 10 mg/mL (23.84 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : 2 mg/mL (4.77 mM; Need ultrasonic)
SMILES OC([C@@H]1N(C2=O)[C@]([C@@H]2NC([C@@H](C3=CC=C(O)C=C3)N)=O)([H])SC1(C)C)=O.[3H2O]
Molekulargewicht (g/mol) 419.45
Formelmasse 419.45
Reinheit (%) 98.0%
Güte Research