Learn More
AMP, 0.2 M Pufferlösung, pH 9.0, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 15474499
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 ml
250 ml
Packungsgröße:
100 Milliliter
250 Milliliter
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15474499 250 ml 250 Milliliter
15464499 100 ml 100 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15474499 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. J62043.AK
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
CAS 124-68-5
Farbe Farblos
Konzentration 0.2 M
pH 9.0
Physikalische Form Flüssig
Menge 250 ml
Summenformel C4H11NO
Geruch Odorless
MDL-Nummer MFCD00008051
Synonym 2-Amino-2-methyl-1-propanol
InChI-Schlüssel CBTVGIZVANVGBH-UHFFFAOYSA-N
SMILES CC(C)(N)CO
IUPAC-Name 2-Amino-2-Methylpropan-1-ol
Molekulargewicht (g/mol) 89.14