Learn More
AMPD, 0.2 M Pufferlösung, pH 9.5, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 15473599
Click to view available options
Menge:
100 ml
250 ml
Packungsgröße:
100 Milliliter
250 Milliliter
Artikelnummer. 15473599
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar J60916.AE
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
CAS 115-69-5
Farbe Farblos
Konzentration 0,2 mmol Pufferlösung
pH 9.5
Physikalische Form Flüssigkeit
Menge 100 ml
Geruch Geruchsneutral
Molekulargewicht (g/mol) 105.137