Learn More
AMPD, 0.2 M Pufferlösung, pH 9.5, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 15483599
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 ml
250 ml
Packungsgröße:
100 Milliliter
250 Milliliter
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15483599 250 ml 250 Milliliter
15473599 100 ml 100 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15483599 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. J60916.AK
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 21-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
CAS 115-69-5
Farbe Farblos
Konzentration 0,2 mmol Pufferlösung
pH 9.5
Physikalische Form Flüssigkeit
Menge 250 ml
Geruch Geruchsneutral
Molekulargewicht (g/mol) 105.137