Learn More
Ampicillin, MedChemExpress
Artikelnummer. 16482209
Encompass_Preferred
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
16482209 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 16482209 Lieferant Medchem Express Lieferanten-Nr. HYB0522
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 25-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
MedChemExpress Ampicillin is a broad-spectrum beta-lactam antibiotic against a variety of gram-positive and gram-negative bacteria.
Ampicillin is a broad-spectrum beta-lactam antibiotic against a variety of gram-positive and gram-negative bacteria.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Ampicillin
Physikalische Form Powder
CAS 69-53-4
Farbe White
Menge 1 g
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C16H19N3O4S
Zur Verwendung mit (Anwendung) COVID-19-immunoregulation
Synonym D-(-)-α-Aminobenzylpenicillin
Löslichkeitsinformationen 0.1 M NaOH : 25 mg/mL (71.55 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : 5 mg/mL (14.31 mM; ultrasonic and warming and heat to 60°C)
SMILES OC([C@@H]1N(C2=O)[C@]([C@@H]2NC([C@@H](C3=CC=CC=C3)N)=O)([H])SC1(C)C)=O
Molekulargewicht (g/mol) 349.4
Formelmasse 349.4
Reinheit (%) 98.0%
Güte Research