Learn More
Ampicillin sodium, MedChemExpress
Beschreibung
Ampicillin sodium (D-(-)-α-Aminobenzylpenicillin sodium salt) is a broad-spectrum beta-lactam antibiotic against a variety of gram-positive and gram-negative bacteria.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Ampicillin sodium |
| Physikalische Form | Powder |
| CAS | 69-52-3 |
| Farbe | White |
| Menge | 1 g |
| Hinweise zur Reinheitsqualität | Research |
| Summenformel | C16H18N3NaO4S |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | COVID-19-immunoregulation |
| Synonym | D-(-)-α-Aminobenzylpenicillin sodium salt |
| Löslichkeitsinformationen | H2O : ≥ 200 mg/mL (538.52 mM) ∣DMSO : 200 mg/mL (538.52 mM; Need ultrasonic) |
| Mehr anzeigen |