Learn More
Amprenavir, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Amprenavir |
| Menge | 5 mg |
| InChI-Formel | InChI=1S/C25H35N3O6S/c1-18(2)15-28(35(31,32)22-10-8-20(26)9-11-22)16-24(29)23(14-19-6-4-3-5-7-19)27-25(30)34-21-12-13-33-17-21/h3-11,18,21,23-24,29H,12-17,26H2,1-2H3,(H,27,30)/t21-,23-,24+/m0/s1 |
| Formelmasse | 505.2247 |