Learn More
Ampyrone, MedChemExpress
Artikelnummer. 16452339
Encompass_Preferred
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
16452339 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 16452339 Lieferant Medchem Express Lieferanten-Nr. HYB1398
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 24-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
MedChemExpress Ampyrone is a reagent for glucose determination in the presence of peroxidase and phenol.
Ampyrone is a reagent for glucose determination in the presence of peroxidase and phenol.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Ampyrone
CAS 83-07-8
Farbe Deep Yellow
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C11H13N3O
Menge 1 g
Synonym 4-Aminoantipyrine
Löslichkeitsinformationen DMSO : ≥ 50 mg/mL (246.01 mM) ∣H2O : 50 mg/mL (246.01 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C1N(C2=CC=CC=C2)N(C)C(C)=C1N
Molekulargewicht (g/mol) 203.24
Formelmasse 203.24
Reinheit (%) 98.72%
Güte Research
Physikalische Form Solid