Learn More
Thermo Scientific Chemicals Amrinone, 98%
Artikelnummer. 15494979
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15494979 1 g 1 Gramm
15404989 250 mg 250 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 15494979 Lieferant Thermo Scientific Chemicals Lieferanten-Nr. J62655.03
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 21-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Phosphodiesterase III inhibitor and inhibits platelet aggregation | CAS: 60719-84-8 | C10H9N3O
Phosphodiesterase III inhibitor and inhibits platelet aggregation
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 60719-84-8
Summenformel C10H9N3O
Synonym 5-Amino-(3,4′-bipyridin)-6(1H)-one
Spezifikation
Menge 1 g
Beschreibung Gelb
Inhalt und Lagerung 2 °C bis 8 °C
Zur Verwendung mit (Anwendung) Phosphodiesterase III inhibitor and inhibits platelet aggregation
Formelmasse 187.20g/mol
Schmelzpunkt 294°C to 297°C (dec.)
Löslichkeit Insoluble in water or chloroform; Slightly soluble in acetic acid or DMF; Soluble in DMSO
Produkttyp Signaltransduktionsreagenz
Form Crystals
Assay 98%