Learn More
Amygdalin, MedChemExpress
Artikelnummer. 16491496
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Menge:
50 mg
100 mg
200 mg
Packungsgröße:
50 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
16491496 200 mg -
16459026 100 mg -
16424787 50 mg 50 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 16491496 Lieferant Medchem Express Lieferanten-Nr. HYN0190
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
MedChemExpress Amygdalin is a plant glucoside isolated from the stones of rosaceous fruits, such as apricots, peaches, almond, cherries, and plums.
Amygdalin is a plant glucoside isolated from the stones of rosaceous fruits, such as apricots, peaches, almond, cherries, and plums.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Amygdalin
CAS 29883-15-6
Farbe White
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C20H27NO11
Menge 200 mg
Löslichkeitsinformationen DMSO : ≥ 75 mg/mL (163.96 mM) ∣H2O : 50 mg/mL (109.31 mM; Need ultrasonic)
SMILES O[C@H]1[C@H](O[C@@H](C#N)C2=CC=CC=C2)O[C@H](CO[C@H]3[C@@H]([C@H]([C@@H]([C@@H](CO)O3)O)O)O)[C@@H](O)[C@@H]1O
Molekulargewicht (g/mol) 457.43
Formelmasse 457.43
Reinheit (%) 99.52%
Güte Research
Physikalische Form Solid
Zur Verwendung mit (Anwendung) Cancer-programmed cell death