Learn More
ANA-12, MedChemExpress
Click to view available options
Menge:
10 mg
50 mg
Beschreibung
ANA-12 is a potent and selective TrkB antagonist with IC50s of 45.6 nM and 41.1 μM for the high and low affinity sites, respectively.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | ANA-12 |
| CAS | 219766-25-3 |
| Farbe | White |
| Hinweise zur Reinheitsqualität | Research |
| Summenformel | C22H21N3O3S |
| Menge | 10 mg |
| Löslichkeitsinformationen | DMSO : 9.09 mg/mL (22.31 mM; Need ultrasonic) ∣Ethanol : < 1 mg/mL (ultrasonic) (insoluble) |
| SMILES | O=C(C1=CC2=CC=CC=C2S1)NC3=CC=CC=C3C(NC4C(NCCCC4)=O)=O |
| Molekulargewicht (g/mol) | 407.49 |
| Formelmasse | 407.49 |
| Mehr anzeigen |
Research purposes only
Berichtigung von Produktinhalten
Das Fisher Scientific Encompass-Programm bietet Artikel an, die nicht Teil unseres Vertriebsportfolios sind. Diese Produkte verfügen in der Regel nicht über Bilder oder detaillierte Beschreibungen. Wir sind jedoch bestrebt, Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Bitte verwenden Sie das untenstehende Formular, um uns Feedback zum Inhalt dieses Produkts zu geben.