Learn More
Anamorelin, MedChemExpress
Artikelnummer. 16471746
Encompass_Preferred
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
200 mg
500 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
100 Milligramm
500 Milligramm
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
16471746 500 mg 500 Milligramm
16461136 200 mg -
16458747 5 mg -
16436148 10 mg 10 Milligramm
16416536 100 mg 100 Milligramm
16412287 50 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Artikelnummer. 16471746 Lieferant Medchem Express Lieferanten-Nr. HY14734
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
MedChemExpress Anamorelin (RC-1291) is a potent ghrelin receptor agonist with EC50 value of 0.74 nM in the FLIPR assay.
Anamorelin (RC-1291) is a potent ghrelin receptor agonist with EC50 value of 0.74 nM in the FLIPR assay.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Anamorelin
CAS 249921-19-5
Farbe White
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C31H42N6O3
Menge 500 mg
Synonym RC-1291 ONO-7643
Löslichkeitsinformationen DMSO : ≥ 100 mg/mL (182.92 mM)
SMILES [H][C@](CC1=CNC2=CC=CC=C21)(NC(C(C)(C)N)=O)C(N3CCC[C@@](C(N(C)N(C)C)=O)(CC4=CC=CC=C4)C3)=O
Molekulargewicht (g/mol) 546.7
Formelmasse 546.7
Reinheit (%) 99.86%
Güte Research
Physikalische Form Solid
Zur Verwendung mit (Anwendung) Cancer-programmed cell death