missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
MedChemExpress (±)-ANAP hydrochloride
Click to view available options
Menge:
1 mg
5 mg
Packungsgröße:
1 Milligramm
Spezifikation
Spezifikation
| Menge | 5 mg |
| Produkttyp | Dye Reagents |
| Molekulargewicht | 308.76 g/mol |
| Löslichkeit | DMSO : 0.52 mg/mL (1.68 mM; Need ultrasonic and warming) ∣ H2O : < 0.1 mg/mL (ultrasonic;warming;heat to 60°C) (insoluble) |
| Inhalt und Lagerung | 4°C, sealed storage, away from moisture and light ∣ In solvent : -80°C, 6 months ∣ -20°C, 1 month (sealed storage, away from moisture and light) |
| Versandbedingung | Room temperature |
Berichtigung von Produktinhalten
Das Fisher Scientific Encompass-Programm bietet Artikel an, die nicht Teil unseres Vertriebsportfolios sind. Diese Produkte verfügen in der Regel nicht über Bilder oder detaillierte Beschreibungen. Wir sind jedoch bestrebt, Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Bitte verwenden Sie das untenstehende Formular, um uns Feedback zum Inhalt dieses Produkts zu geben.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur