Learn More
Anastrozol-Monoamid, TRC
Artikelnummer. 17904625
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 mg
50 mg
100 mg
Packungsgröße:
100 Milligramm
25 Milligramm
50 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
17904625 100 mg 100 Milligramm
17984465 25 mg 25 Milligramm
17962905 50 mg 50 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 17904625 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCA637325100MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 20-08-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 120512-03-0
Summenformel C17 H21 N5 O
Molekulargewicht (g/mol) 311.38
Synonym Benzeneacetamide, 3-(1-cyano-1-methylethyl)-α,α-dimethyl-5-(1H-1,2,4-triazol-1-ylmethyl)-, 2-[3-(2-Cyanopropan-2-yl)-5-(1H-1,2,4-triazol-1-ylmethyl)phenyl]-2-methylpropanamide
IUPAC-Name 2-[3-(2-cyanopropan-2-yl)-5-(1,2,4-Triazol-1-ylmethyl)phenyl]-2-methylpropanamid
SMILES CC(C)(C#N)c1cc(Cn2cncn2)cc(c1)C(C)(C)C(=O)N
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Anastrozole Monoamide
Menge 100 mg
InChI-Formel InChI=1S/C17H21N5O/c1-16(2,9-18)13-5-12(8-22-11-20-10-21-22)6-14(7-13)17(3,4)15(19)23/h5-7,10-11H,8H2,1-4H3,(H2,19,23)
Formelmasse 311.1746