Learn More
ABEBA™ Anatom Schwarze Sicherheitsschnürschuhe S3
Die ABEBAtrade; Anatom schwarzen Sicherheitsschuhe S3 bestehen aus wasserfestem Glattleder und verfügen über eine rutschfeste PU2D-Außensohle.
Marke: ABEBA™ 32256/52
Weitere Details : Netto-Gewicht : 2.14000kg
Beschreibung
ulliTragekomfort, Robustheit und Langlebigkeit/liliEntspricht EN ISO 20345: 2012, S3, SRC/liliESD-dissipativ gemäß DIN EN 61340/liliRutschfeste PU-Außensohle mit doppelter Dichte/liliWasserfestes schwarzes Glattleder/liliStahl-Vorderkappe (200 Joule)/liliDurchtrittsichere Textil-Zwischensohle/liliKratzfeste Beschichtung im Zehen- und Fersenbereich/liliAtmungsaktive und antibakterielle Silberionen-Einlegesohle/liliKeimfrei gemacht/liliHerausnehmbare ACC Wave-Einlegesohle/li/ulSpezifikation
CE EN ISO 20345:2012 S3 SRC ESD | |
Schwarz | |
Atmungsaktive Silberionen-Einlegesohle | |
52 | |
Gehäuse Polyurethane2D | |
Stahl | |
EN ISO 20345:2012; DIN EN 61340 | |
Ja |
Schnüre | |
Edelstahl | |
Leder | |
Rutschfest und abriebfest, ESD-ableitend, stoßdämpfend | |
Halbschuhe | |
1 Paar | |
Wasser |