Learn More
Ancitabine hydrochloride, MedChemExpress
Artikelnummer. 16482489
Encompass_Preferred
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
200 mg
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
16482489 1 g 1 Gramm
16411486 200 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 16482489 Lieferant Medchem Express Lieferanten-Nr. HYN0093
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 25-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
MedChemExpress Ancitabine (hydrochloride) is an important antileukemia drugs.
Ancitabine (hydrochloride) is an important antileukemia drugs.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Ancitabine hydrochloride
CAS 10212-25-6
Farbe White
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C9H12ClN3O4
Menge 1 g
Synonym Cyclocytidine hydrochloride Cyclo-CMP hydrochloride Cyclo-C
Löslichkeitsinformationen H2O : ≥ 50 mg/mL (191.09 mM) ∣DMSO : 25 mg/mL (95.54 mM; Need ultrasonic)
SMILES OC[C@@H]1[C@@H](O)[C@@](O2)([H])[C@@](N(C2=N3)C=CC3=N)([H])O1.[H]Cl JjbwQ0byOjHpJ4gXWRYObRsaR41DaP==
Molekulargewicht (g/mol) 261.66
Formelmasse 261.66
Reinheit (%) 98.97%
Güte Research
Physikalische Form Solid
Zur Verwendung mit (Anwendung) Cancer-programmed cell death