Learn More
Andrographolide, MedChemExpress
Beschreibung
Andrographolide is a NF-κB inhibitor, which inhibits NF-κB activation through covalent modification of a cysteine residue on p50 in endothelial cells without affecting IκBα degradation or p50/p65 nuclear translocation. Andrographolide has antiviral effects.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Andrographolide |
| Physikalische Form | Solid |
| CAS | 5508-58-7 |
| Farbe | White |
| Menge | 100 mg |
| Hinweise zur Reinheitsqualität | Research |
| Summenformel | C20H30O5 |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Cancer-programmed cell death |
| Synonym | Andrographis |
| Löslichkeitsinformationen | DMSO : 100 mg/mL (285.35 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : < 0.1 mg/mL (insoluble) |
| Mehr anzeigen |