Learn More
Anemarsaponin E, MedChemExpress
Artikelnummer. 16461518
Encompass_Preferred
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
16461518 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 16461518 Lieferant Medchem Express Lieferanten-Nr. HYN0813
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 23-10-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
MedChemExpress Anemarsaponin E is extracted from Anemarrhena asphodeloides Bunge and has anti-inflammatory activity.
Anemarsaponin E is extracted from Anemarrhena asphodeloides Bunge and has anti-inflammatory activity.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Anemarsaponin E
CAS 136565-73-6
Farbe White
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C46H78O19
Menge 5 mg
Löslichkeitsinformationen DMSO : 100 mg/mL (106.94 mM; Need ultrasonic)
SMILES C[C@@]12[C@]([C@@H]3C)([H])[C@](O[C@]3(OC)CC[C@H](C)CO[C@@H]([C@@H]([C@@H](O)[C@@H]4O)O)O[C@@H]4CO)([H])C[C@@]1([H])[C@@](CC[C@@]5([H])[C@@]6(CC[C@H](O[C@@](O[C@H](CO)[C@H](O)[C@@H]7O)([H])[C@@H]7O[C@]([C@@H]([C@@H](O)[C@@H]8O)O)([H])O[C@@H]8CO)C5)C)([H])[C@]6([H])CC2
Molekulargewicht (g/mol) 935.1
Formelmasse 935.1
Reinheit (%) 99.0%
Güte Research
Physikalische Form Solid
Zur Verwendung mit (Anwendung) Neuroscience-Neuromodulation