Learn More
Anethole trithione, MedChemExpress
Artikelnummer. 16492256
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Menge:
100 mg
500 mg
Packungsgröße:
100 Milligramm
500 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
16492256 500 mg 500 Milligramm
16428696 100 mg 100 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 16492256 Lieferant Medchem Express Lieferanten-Nr. HYB1223
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
MedChemExpress Anethole trithione, a sulfur heterocyclic choleretic, is a bile secretion-stimulating agent. Anethole trithione enhances salivary secretion and increases mAChRs, and can be used for dry mouth research.
Anethole trithione, a sulfur heterocyclic choleretic, is a bile secretion-stimulating agent. Anethole trithione enhances salivary secretion and increases mAChRs, and can be used for dry mouth research.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Anethole trithione
CAS 532-11-6
Farbe Orange
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C10H8OS3
Menge 500 mg
Löslichkeitsinformationen DMSO : 12.5 mg/mL (52.01 mM; Need ultrasonic)
SMILES S=C1SSC(C2=CC=C(OC)C=C2)=C1
Molekulargewicht (g/mol) 240.36
Formelmasse 240.36
Reinheit (%) 99.67%
Güte Research
Physikalische Form Solid
Zur Verwendung mit (Anwendung) Cancer-programmed cell death