Learn More
Gibco™ Angiogenesis Starter Kit
Artikelnummer. 13443269 Alle ansehen Gibco Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 Kit
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
13443269 1 Kit
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Nur f\u00FCr Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Artikelnummer. 13443269 Lieferant Gibco™ Lieferanten-Nr. A1460901
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 04-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Nur f\u00FCr Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Angiogenese-Starter-Kit
Das Gibco™ Angiogenese-Starter-Kit enthält die zur Durchführung verschiedener Angiogenese-Assays erforderlichen Reagenzien und Protokolle. Diese Kombination aus hochwertigen Produkten ist anwenderfreundlich und kostengünstig und wird den Ansprüchen gelegentlicher Anwender und äußerst erfahrener Forscher gerecht. Detaillierte Protokolle für den Tube-Formation-Assay und die Zellmigration sind unten verfügbar.
Enthält:
  • Gibco™ Supplement für Makrovaskuläres Endothel (LVES), 50x, 11 ml, gebrauchsfertig
  • Gibco™ Medium 200 Basalmedien, 500 ml
  • Gibco™ Human Endothelialzellen der Nabelvene (HUVEC), 1 Fläschchen, 5 x 105 Zellen
  • Geltrex™ LDEV-freie Matrix mit reduziertem Wachstumsfaktor für Basalmembran-Matrix, 5 ml
    Supplement und Medium 200 für Makrovaskuläres Endothel
    Gibco™ LVES ist eine 50-fache, vollständiges, gebrauchsfertiges Mediumsupplement, optimiert für die Verwendung mit Gibco™ Medium 200. Dieses gemischte Supplement wurde für optimales Zellwachstum und eine überlegene Zellleistung bei Angiogenese-Anwendungen wie Zellmigration und Gefäßbildung entwickelt. LVES enthält fötales Kälberserum, Hydrocortison, humanen epidermalen Wachstumsfaktor, grundlegenden Fibroblasten-Wachstumsfaktor, Heparin und Ascorbinsäure.
    Humane Endothelzellen der Nabelvene
    Gibco™ Humane Endothelzellen der Nabelvene sind am Ende der Primärkultur kryokonservierte Zellen. Nach dem Auftauen sind sie garantiert >70 % lebensfähig und können mindestens 16 Populationsverdoppelungen durchführen. Zellen stammen aus Gewebe, das von akkreditierten Institutionen mit IRB-zugelassenen Spenderprogrammen gewonnen wurde. Die Qualitätskontrolle dieser Zellen umfasst Tests auf Mycoplasma, Sterilität, Endotoxin, Hepatitis B und C sowie HIV. Außerdem sind die Zellen positiv für den von-Willebrand-Faktor (vWF), positiv für CD31, negativ für A-Aktin und positiv für die Dil-Ac-LDL-Aufnahme.
    Geltrex™ LDEV-freie Matrix
    Geltrex™ LDEV-freie Matrix mit reduziertem Wachstumsfaktor Die Basalmembran-Matrix ist ein löslicher, reduzierter Wachstumsfaktor, ein Laktat-Dehydrogenase-erhöhender virenfreier Basalmembran-Extrakt, der in einer Vielzahl von Zellkulturanwendungen zur Förderung und Wartung vieler Zelltypen, einschließlich primärer Epithelzellen, Endothelzellen und Stammzellen, verwendet wird. Es kann zur Verwendung als Beschichtungsmatrix für Kulturgefäße verdünnt oder unverdünnt als dickes Gelpräparat verwendet werden, um eine physiologisch relevantere Umgebung für Angiogenese-Assays zu schaffen.
  • TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Spezifikation
    Zelltyp Endothelzellen (Nabelvene)
    Farbe Grün
    Inhalt und Lagerung 1 Flasche M200500 Medium
    Bei 2–8 °C
    lagern 1 Flasche LVES
    Bei 2–8° C lagern
    1 Fläschchen HUCEV
    In Flüssigstickstoff lagern
    1 Fläschchen Geltrex LDEV-Free Matrix
    Bei -20 bis -80 °C lagern.
    Nachweisverfahren Fluoreszent
    Zur Verwendung mit (Anwendung) Angiogenese
    Zur Verwendung mit (Geräte) Mikroskop
    Format Zellkulturplatte (Multi-Well)
    Marker oder Farbstoff Calcein
    Menge 1 Kit
    Typ Angiogenese-Starter Kit