Learn More
Anhydrotetracycline hydrochloride, Thermo Scientific™
Anhydrotetracycline hydrochloride, CAS # 13803-65-1, is a tetracycline derivative showing antibacterial activity commonly used to control tetracycline-dependent gene expression systems in bacteria.
Marke:  Thermo Scientific Alfa Aesar J66688.MB
Menge 25mg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15478139
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    155.00 €
    152.00 € / 25 Milligramm
    Sparen 3.00 €
    1% Rabatt
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Edge
Beschreibung
Beschreibung
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
General Description
• Anhydrotetracycline hydrochloride is a degradation product derived from tetracycline hydrochloride. It acts as an effector of tetracycline-dependent gene expression in bacterial expression systems. In this system the transcription of genes is reversibly turned on/off in the presence of several compounds including, anhydrotetracycline hydrochloride.
• This compound poorly binds to the 30S ribosomal subunit compared with its precursor, tetracycline.
Applications
• Anhydrotetracycline hydrochloride is commonly used in all fields of biology for control of transcription or translation processes
• This compound has been used in laboratory experiments and shows lower antibacterial activity against Escherichia coli compared with tetracycline.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemische Identifikatoren
13803-65-1
446.88
FFZXKJVSZDKEMY-XGRJIHFXNA-N
hydrogen (2Z)-2-[amino(hydroxy)methylidene]-4-(dimethylamino)-11,12a-dihydroxy-6-methyl-1,2,3,4,4a,5,12,12a-octahydrotetracene-1,3,12-trione chloride
C22H23ClN2O6
MFCD00151453
54710409
[H+].[Cl-].CN(C)C1C2CC3=C(C(O)=C4C=CC=CC4=C3C)C(=O)C2(O)C(=O)\C(=C(\N)O)C1=O
Spezifikation
Anhydrotetracycline hydrochloride
Yellow
Moisture sensitive
MFCD00151453
Soluble in ethanol, DMSO, or DMF
[H+].[Cl-].CN(C)C1C2CC3=C(C(O)=C4C=CC=CC4=C3C)C(=O)C2(O)C(=O)\C(=C(\N)O)C1=O
446.88
462.88
13803-65-1
25mg
C22H23ClN2O6
4228856
FFZXKJVSZDKEMY-XGRJIHFXNA-N
hydrogen (2Z)-2-[amino(hydroxy)methylidene]-4-(dimethylamino)-11,12a-dihydroxy-6-methyl-1,2,3,4,4a,5,12,12a-octahydrotetracene-1,3,12-trione chloride
54710409
Produktvorschläge
Produktvorschläge
Videos
Sicherheit und Handhabung
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
  • Anhydrotetracycline hydrochloride
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Reproduktionstoxizität Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H361d-Kann vermutlich das Kind im Mutterleib schädigen.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P308+P313-BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: Anhydrotetracyclinehydrochloride
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Dokumentation