Learn More
Anhydrotetracycline hydrochloride, Thermo Scientific™
Anhydrotetracycline hydrochloride, CAS # 13803-65-1, is a tetracycline derivative showing antibacterial activity commonly used to control tetracycline-dependent gene expression systems in bacteria.
79.39 € - 152.00 €
Chemische Identifikatoren
CAS 13803-65-1
Summenformel C22H23ClN2O6
Molekulargewicht (g/mol) 446.88
MDL-Nummer MFCD00151453
InChI-Schlüssel FFZXKJVSZDKEMY-XGRJIHFXNA-N
PubChem CID 54710409
IUPAC-Name hydrogen (2Z)-2-[amino(hydroxy)methylidene]-4-(dimethylamino)-11,12a-dihydroxy-6-methyl-1,2,3,4,4a,5,12,12a-octahydrotetracene-1,3,12-trione chloride
SMILES [H+].[Cl-].CN(C)C1C2CC3=C(C(O)=C4C=CC=CC4=C3C)C(=O)C2(O)C(=O)\C(=C(\N)O)C1=O
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
15468139
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Alfa Aesar
J66688.MA
10mg
ONLINE EXCLUSIVE PRICE
81.00 €
79.39 € / 10 Milligramm
Sparen 1.61 €
1% Rabatt
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
15478139
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Alfa Aesar
J66688.MB
25mg
ONLINE EXCLUSIVE PRICE
155.00 €
152.00 € / 25 Milligramm
Sparen 3.00 €
1% Rabatt
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
General Description
• Anhydrotetracycline hydrochloride is a degradation product derived from tetracycline hydrochloride. It acts as an effector of tetracycline-dependent gene expression in bacterial expression systems. In this system the transcription of genes is reversibly turned on/off in the presence of several compounds including, anhydrotetracycline hydrochloride.
• This compound poorly binds to the 30S ribosomal subunit compared with its precursor, tetracycline.
Applications
• Anhydrotetracycline hydrochloride is commonly used in all fields of biology for control of transcription or translation processes
• This compound has been used in laboratory experiments and shows lower antibacterial activity against Escherichia coli compared with tetracycline.
Spezifikation
Chemische Identifikatoren
13803-65-1
446.88
FFZXKJVSZDKEMY-XGRJIHFXNA-N
hydrogen (2Z)-2-[amino(hydroxy)methylidene]-4-(dimethylamino)-11,12a-dihydroxy-6-methyl-1,2,3,4,4a,5,12,12a-octahydrotetracene-1,3,12-trione chloride
C22H23ClN2O6
MFCD00151453
54710409
[H+].[Cl-].CN(C)C1C2CC3=C(C(O)=C4C=CC=CC4=C3C)C(=O)C2(O)C(=O)\C(=C(\N)O)C1=O
Spezifikation
Anhydrotetracycline hydrochloride
Yellow
C22H23ClN2O6
4228856
FFZXKJVSZDKEMY-XGRJIHFXNA-N
hydrogen (2Z)-2-[amino(hydroxy)methylidene]-4-(dimethylamino)-11,12a-dihydroxy-6-methyl-1,2,3,4,4a,5,12,12a-octahydrotetracene-1,3,12-trione chloride
54710409
13803-65-1
Moisture sensitive
MFCD00151453
Soluble in ethanol, DMSO, or DMF
[H+].[Cl-].CN(C)C1C2CC3=C(C(O)=C4C=CC=CC4=C3C)C(=O)C2(O)C(=O)\C(=C(\N)O)C1=O
446.88
462.88
Videos
Sicherheit und Handhabung
Sicherheit und Handhabung
P201-P202-P264b-P280i-P281-P305+P351+P338-P308+P313-P501c
H319-H361d
missing translation for 'rtecsNumber' : QI7860000
missing translation for 'tsca' : No
missing translation for 'storageNote' : -30° to -10°C
Recommended Storage : Store at -20°C; Store under Argon
Produktidentifikator
  • Anhydrotetracycline hydrochloride
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Reproduktionstoxizität Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H361d-Kann vermutlich das Kind im Mutterleib schädigen.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P308+P313-BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: Anhydrotetracyclinehydrochloride