Learn More
Masterflex™ Tierfreie weiblicher Sechskant-Luer-Anschlüsse
Diese Luer-Locks sind aus tierfreiem, natürlichem Polypropylen hergestellt und erfüllen die Anforderungen der Klasse VI. Cole-Parmer™ tierfreie sechskant Luer-Anschlüsse bieten eine hervorragende chemische Beständigkeit und eignen sich für ETO- und Gamma-Sterilisation.
Marke: Masterflex™ 30800-00
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.02000kg
Beschreibung
- Tierfreies Polypropylen-Luer-Weibchen
- Erhältlich in Verpackungseinheiten zu 25 Stück
- Nicht zum Autoklavieren empfohlen
Spezifikation
Tierfreier weiblicher Sechskant-Luer-Anschluss | |
1/8 in. | |
Luer-Buchse auf 1/8 Zoll-Anschluss |
Durchsichtig | |
25 Packung | |
Polypropylen |