Learn More
Anipamil, TRC
Artikelnummer. 30009025
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 mg
100 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
100 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30009025 100 mg 100 Milligramm
30004956 10 mg 10 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30009025 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCA672700100MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 83200-10-6
Summenformel C34H52N2O2
Molekulargewicht (g/mol) 520.8
Synonym alpha-Dodecyl-3-methoxy-alpha-[3-[[2-(3-methoxyphenyl)ethyl]methylamino]propyl]benzeneacetonitrile ;
IUPAC-Name 2-(3-Methoxyphenyl)-2-[3-[2-(3-Methoxyphenyl)Ethyl-Methylamino]Propyl]tetradecanenitril
SMILES CCCCCCCCCCCCC(CCCN(C)CCc1cccc(OC)c1)(C#N)c2cccc(OC)c2
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Anipamil
Menge 100 mg
InChI-Formel InChI=1S/C34H52N2O2/c1-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-23-34(29-35,31-19-16-21-33(28-31)38-4)24-17-25-36(2)26-22-30-18-15-20-32(27-30)37-3/h15-16,18-21,27-28H,5-14,17,22-26H2,1-4H3
Formelmasse 520.4029