Learn More
Anisol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11479883
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
500 g
2500 g
Packungsgröße:
2500 Gramm
500 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11479883 500 g 500 Gramm
11489883 2500 g 2500 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt ist ein isoliertes Zwischenprodukt, das gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH) transportiert wird. Alle Kunden müssen vor der Lieferung eine Erklärung ausfüllen.
Artikelnummer. 11479883 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A12997.36
Folgen Sie dem Workflow - Entdecken Sie die Einsparungen
Verwenden Sie den Aktionscode 27967
Alle Werbeaktionen anzeigen
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt ist ein isoliertes Zwischenprodukt, das gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH) transportiert wird. Alle Kunden müssen vor der Lieferung eine Erklärung ausfüllen.
CAS: 100-66-3 | C7H8O | 108.14 g/mol
Anisole is widely used as a solvent for the synthesis of various organic compounds, anethole, nonylphenol isomer 4-(3',6'-dimethyl-3-heptyl)phenol, perfumes, insect pheromones and pharmaceuticals. It finds application in the preparation of inorganic complexes and materials such as tin-core/tin oxide nanoparticles.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Anisol wird häufig als Lösungsmittel für die Synthese verschiedener organischer Verbindungen, Anethole, Nonylphenolisomer 4-(3′,6′-Dimethyl-3-heptyl)phenol, Parfums, Insektenpheromone und Pharmazeutika verwendet. Es findet Anwendung bei der Herstellung von anorganischen Komplexen und Materialien wie Zinnkern-/Zinnoxid-Nanopartikeln.
Löslichkeit
Mischbar mit Methanol und Aceton. Nicht mit Wasser mischbar.
Hinweise
Von Zündquellen fernhalten. Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 100-66-3
Summenformel C7H8O
Molekulargewicht (g/mol) 108.14
MDL-Nummer MFCD00008354
InChI-Schlüssel RDOXTESZEPMUJZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym methoxybenzene, methyl phenyl ether, benzene, methoxy, anisol, phenyl methyl ether, phenoxymethane, anizol, phenol methyl ether, methoxy-benzene
PubChem CID 7519
ChEBI CHEBI:16579
IUPAC-Name Anisol
SMILES COC1=CC=CC=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Anisole
Schmelzpunkt -37°C
Dichte 0.994
Siedepunkt 153°C to 154°C
Flammpunkt 43°C (109°F)
Geruch Ether-like
Brechungsindex 1.517
Menge 500 g
UN-Nummer UN2222
Beilstein 506892
Merck Index 14,669
Löslichkeitsinformationen Miscible with methanol and acetone. Immiscible with water.
Formelmasse 108.14
Reinheit (%) 99%
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Anisole
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 3
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H226-Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
  • H336-Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.
  • EUH066-Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P312-Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
  • P403+P233-Behälter dicht verschlossen an einem gut belüfteten Ort aufbewahren.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Contain: Anisole