Learn More
Anisomycin, MedChemExpress
Artikelnummer. 16427678
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Menge:
10 mg
50 mg
100 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
50 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
16427678 10 mg 10 Milligramm
16413687 50 mg 50 Milligramm
16417576 100 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 16427678 Lieferant Medchem Express Lieferanten-Nr. HY18982
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
MedChemExpress Anisomycin is a potent protein synthesis inhibitor which interferes with protein and DNA synthesis by inhibiting peptidyl transferase or the 80S ribosome system. Anisomycin is a JNK activator, which increases phospho-JNK. Anisomycin is a bacterial antibiotic.
Anisomycin is a potent protein synthesis inhibitor which interferes with protein and DNA synthesis by inhibiting peptidyl transferase or the 80S ribosome system. Anisomycin is a JNK activator, which increases phospho-JNK. Anisomycin is a bacterial antibiotic.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Anisomycin
Physikalische Form Solid
CAS 22862-76-6
Farbe White
Menge 10 mg
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C14H19NO4
Zur Verwendung mit (Anwendung) Cancer-Kinase/protease
Synonym Flagecidin Wuningmeisu C
Löslichkeitsinformationen DMSO : ≥ 50 mg/mL (188.46 mM)
SMILES O[C@@H]1[C@@H](OC(C)=O)[C@@H](CC2=CC=C(OC)C=C2)NC1
Molekulargewicht (g/mol) 265.31
Formelmasse 265.31
Reinheit (%) 98.0%
Güte Research